2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 6-Brom-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217867-5G
SIAL217867-5GEA 63.1 EUR
SIAL217867-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 94…96 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00007637
CAS-Nummer: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR