Cadmium(II)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cadmiumsulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

217921-20G
SIAL217921-20GEA 160 EUR
SIAL217921-20G
Cadmium(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)sulfid
Formel: CdS
Molecular Weight: 144,48 g/mol
Schmelzpunkt: 1400 °C
Dichte: 4,82 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010922
CAS-Nummer: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01666

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR