5-Chlor-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Chlor-3-pyridinol, 3-Chlor-5-hydroxypyridin, 3-Chlor-5-pyridinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

218006-10G
SIAL218006-10GEA 120 EUR
SIAL218006-10G
5-Chlor-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129,55 g/mol
Schmelzpunkt: 158 °C
MDL: MFCD00006379
CAS-Nummer: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR