2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218146-5G
SIAL218146-5GEA
23.6
EUR
SIAL218146-5G
2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-fluorphenylacetonitril
Formel:
C₈H₅ClFN Molecular Weight: 169,59 g/mol |
MDL:
MFCD00001900 CAS-Nummer: 75279-55-9 EINECS: 278-171-8 UN: 3439 ADR: 6.1,II |