1-Aminocyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure, Homocycloleucin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

218693-5G
SIAL218693-5GEA 90.7 EUR
SIAL218693-5G
1-Aminocyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclohexancarbonsäure
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001487
CAS-Nummer: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR