2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Aminotoluene-3-sulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218766-250G
SIAL218766-250GEA
79.1
EUR
SIAL218766-250G
2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Formel:
C₇H₉NO₃S Molecular Weight: 187,22 g/mol |
MDL:
MFCD00007908 CAS-Nummer: 88-44-8 EINECS: 201-831-3 UN: 3261 ADR: 8,III |