Tetraphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218782-100G
218782-25G
SIAL218782-100GEA
236
EUR
SIAL218782-100G
SIAL218782-25G
Tetraphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₄H₂₀BrP Schmelzpunkt: 299…300 °C |
MDL:
MFCD00011915 CAS-Nummer: 2751-90-8 EINECS: 220-393-4 |