Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

218847-50G
SIAL218847-50GEA 48.3 EUR
SIAL218847-50G
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex
Formel: C₂H₆BF₃O
Molecular Weight: 113,87 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1,239 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR