Dansylamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonamid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonamid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

218898-1G
SIAL218898-1GEA 75.8 EUR
SIAL218898-1G
Dansylamid, Sigma-Aldrich®
Dansylamid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Molecular Weight: 250,32 g/mol
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215 °C
MDL: MFCD00004000
CAS-Nummer: 1431-39-6
EINECS: 215-854-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR