4-(Dimethylamino)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218979-1G
SIAL218979-1GEA
35.8
EUR
SIAL218979-1G
4-(Dimethylamino)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD00004397 CAS-Nummer: 1552-96-1 EINECS: 216-299-8 |