Carboxymethylcellulose Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
21904-1KG
SIAL21904-1KGEA
176
EUR
SIAL21904-1KG
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 |