α,α,α,3-Tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Fluorbenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219371-25G
SIAL219371-25GEA 41.8 EUR
SIAL219371-25G
α,α,α,3-Tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
α,α,α,3-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81,5 °C
Dichte: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
MDL: MFCD00000382
CAS-Nummer: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II