1-Fluor-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Fluoroiodobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

219398-25G
SIAL219398-25GEA 88.7 EUR
SIAL219398-25G
1-Fluor-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR