α,α,α-Trifluor-o-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)phenol, 2-Hydroxybenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

219797-1G
SIAL219797-1GEA 50.2 EUR
SIAL219797-1G
α,α,α-Trifluor-o-kresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR