(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
219835-1G
SIAL219835-1GEA
190
EUR
SIAL219835-1G
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol |
MDL:
MFCD00004242 CAS-Nummer: 4026-18-0 EINECS: 223-697-5 |