4-Hydroxyindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Indol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-indol, 4-Indolol, 1H-Indol-4-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

219878-1G
SIAL219878-1GEA 59.4 EUR
SIAL219878-1G
4-Hydroxyindol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…104 °C
MDL: MFCD00005667
CAS-Nummer: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR