(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

219924-1G
SIAL219924-1GEA 37 EUR
SIAL219924-1G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 149…150 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007122
CAS-Nummer: 10463-20-4
EINECS: 233-948-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR