N-Iodsuccinimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Iodbernsteinsäureimid, 1-Iod-1,4-butandisäureimid, N-Iodbernsteinsäureimid, NIS, N-Iod-1,4-butandisäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

220051-100G 220051-25G 220051-5G
SIAL220051-100GEA 368 EUR
SIAL220051-100G SIAL220051-25G SIAL220051-5G
N-Iodsuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Molecular Weight: 224.99 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Dichte: 2.245 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR