N-Iodsuccinimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220051-100G
220051-25G
220051-5G
SIAL220051-100GEA
368
EUR
SIAL220051-100G
SIAL220051-25G
SIAL220051-5G
N-Iodsuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Iodsuccinimid
Formel:
C₄H₄INO₂ Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 200…202 °C Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005512 CAS-Nummer: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Merck Index: 13,05065 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...