(Dichlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

220140-5ML
SIAL220140-5MLEA 81 EUR
SIAL220140-5ML
(Dichlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Dichloromethyl)trimethylsilane
Formel: Cl₂HCSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 157,11 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0395 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 5926-38-5
EINECS: 227-658-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR