3-Hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Hydroxybenzophenon
220434-1G
SIAL220434-1GEA 82.4 EUR
SIAL220434-1G
3-Hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 117 °C
MDL: MFCD00002297
CAS-Nummer: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1