1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
220868-10G
SIAL220868-10GEA 232 EUR
SIAL220868-10G
1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1-Acetoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₈O₂
MDL: MFCD00008714
CAS-Nummer: 1515-76-0
EINECS: 216-159-6