Thiophen-2-methylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220884-5G
SIAL220884-5GEA 72.7 EUR
SIAL220884-5G
Thiophen-2-methylamin, Sigma-Aldrich®
Thiophen-2-methylamin
Formel: C₅H₇NS
MDL: MFCD00005460
CAS-Nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6