4'-Bromvalerophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
221414-10G
SIAL221414-10GEA
81
EUR
SIAL221414-10G
4'-Bromvalerophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Bromvalerophenon
Formel:
C₁₁H₁₃BrO Molecular Weight: 241,13 g/mol |
MDL:
MFCD00000107 CAS-Nummer: 7295-44-5 EINECS: 230-729-1 |