1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

221511-25G
SIAL221511-25GEA 94.2 EUR
SIAL221511-25G
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR