Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phosphormolybdänsäure Hydrat, Dodecamolybdophosphorsäure Hydrat

221856-100G
SIAL221856-100GEA 242 EUR
SIAL221856-100G
Molybdatophosphorsäure Hydrat ACS
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molecular Weight: 1843,27 g/mol
Schmelzpunkt: 78…90 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07498

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR