Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
221880-100G
221880-500G
221880-5G
SIAL221880-100GEA
107
EUR
SIAL221880-100G
SIAL221880-500G
SIAL221880-5G
Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Zr Siedepunkt: 3577 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 437 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011306 CAS-Nummer: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Merck Index: 12,10307 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...