Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

221880-100G 221880-500G 221880-5G
SIAL221880-100GEA 107 EUR
SIAL221880-100G SIAL221880-500G SIAL221880-5G
Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Siedepunkt: 3577 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 437 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR