4-Butylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Butylbenzol-1-carbonylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

222038-5G
SIAL222038-5GEA 66.5 EUR
SIAL222038-5G
4-Butylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Butylbenzoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Molecular Weight: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000699
CAS-Nummer: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR