5-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methyl-2,3-dioxoindolin, 5-Methyl-1H-indol-2,3-dion, 5-Methylindolin-2,3-dion, 5-Methyl-2,3-indolindion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
222429-5G
SIAL222429-5GEA
105
EUR
SIAL222429-5G
5-Methylisatin, Sigma-Aldrich®
5-Methylisatin
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,16 g/mol |
MDL:
MFCD00005721 CAS-Nummer: 608-05-9 EINECS: 210-152-1 |