(±)-3-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-3-Methylpentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

222453-5G
SIAL222453-5GEA 47.2 EUR
SIAL222453-5G
(±)-3-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002729
CAS-Nummer: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR