4,4'-Difluorbenzhydrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(4-fluorphenyl)methanol, 4,4'-Difluor-α-phenylbenzylalkohol, 4,4'-Difluorbenzhydrylalkohol, 4,4'-Difluordiphenylmethanol, Bis(4-fluorphenyl)carbinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

222682-5G
SIAL222682-5GEA 30.3 EUR
SIAL222682-5G
4,4'-Difluorbenzhydrol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Difluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀F₂O
Molecular Weight: 220,22 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000357
CAS-Nummer: 365-24-2
EINECS: 206-671-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR