2-Fluor-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

222704-25G
SIAL222704-25GEA 79.6 EUR
SIAL222704-25G
2-Fluor-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007199
CAS-Nummer: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR