2-Fluorzimtsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2-Fluorophenyl)propenoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
222712-5G
SIAL222712-5GEA
24.4
EUR
SIAL222712-5G
2-Fluorzimtsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₇FO₂ Molecular Weight: 166,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004370 CAS-Nummer: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |