4-Fluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(p-Fluorphenyl)propensäure, 4-Fluorcinnamsäure, 3-(4-Fluorphenyl)propensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

222720-5G
SIAL222720-5GEA 42.4 EUR
SIAL222720-5G
4-Fluorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorzimtsäure
Formel: C₉H₇FO₂
Molecular Weight: 166,15 g/mol
Schmelzpunkt: 209 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004395
CAS-Nummer: 459-32-5
EINECS: 207-288-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR