5-(Trifluormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-(trifluormethyl)pyrimidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

223271-250MG
SIAL223271-250MGEA 21.8 EUR
SIAL223271-250MG
5-(Trifluormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
5-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 180,09 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251…252 °C
MDL: MFCD00006024
CAS-Nummer: 54-20-6
EINECS: 200-197-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR