Natriumcarbonat 99,5 ACS

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: wasserfreie Soda

223530-1KG
SIAL223530-1KGEA 111 EUR
SIAL223530-1KG
Natriumcarbonat 99,5 ACS
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 854 °C
Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR