Mangan(II)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

223646-100G 223646-25G
SIAL223646-100GEA 399 EUR
SIAL223646-100G SIAL223646-25G
Mangan(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)bromid
Formel: Br₂Mn
Schmelzpunkt: 698 °C
Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011113
CAS-Nummer: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR