Bariumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Barium iodide dihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223808-50G
SIAL223808-50GEA 192 EUR
SIAL223808-50G
Bariumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bariumiodid Hydrat
Formel: BaI₂·H₂O
Molecular Weight: 409,15 g/mol
Dichte: 5,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149155
CAS-Nummer: 7787-33-9
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III