(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223859-5G
SIAL223859-5GEA
34.4
EUR
SIAL223859-5G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molecular Weight: 429,30 g/mol |
MDL:
MFCD00011966 CAS-Nummer: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |