1-Chlor-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

224057-25G
SIAL224057-25GEA 56 EUR
SIAL224057-25G
1-Chlor-4-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
Molecular Weight: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 129
Schmelzpunkt: –21.5 °C
Dichte: 1.2573 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000603
CAS-Nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR