Zirkonylchlorid Octahydrat 98%, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zirconylchlorid Octahydrat, Zirkoniumdichloridoxid Octahydrat, Zirconiumdichloridoxid Octahydrat, Zirkon(IV)dichloridoxid Octahydrat, Zirkondichloridoxid Octahydrat, Zirkon(IV)oxydichlorid Octahydrat

224316-5G
SIAL224316-5GEA 49.4 EUR
SIAL224316-5G
Zirkonylchlorid Octahydrat 98%, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Zirkonylchlorid Octahydrat
Formel: Cl₂OZr·8H₂O
Schmelzpunkt: > 150 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149898
CAS-Nummer: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR