(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224510-1G
SIAL224510-1GEA
71.1
EUR
SIAL224510-1G
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₇FO₃ Molecular Weight: 170,14 g/mol |
MDL:
MFCD00004348 CAS-Nummer: 458-09-3 EINECS: 207-275-8 |