Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

224731-100G 224731-500G 224731-5G
SIAL224731-100GEA 33.5 EUR
SIAL224731-100G SIAL224731-500G SIAL224731-5G
Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Dichte: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR