2-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
225169-5G
SIAL225169-5GEA
80.4
EUR
SIAL225169-5G
2-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN Molecular Weight: 222,52 g/mol |
MDL:
MFCD00012853 CAS-Nummer: 5465-63-4 |