Cyclobutylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Aminocyclobutan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

225185-1G 225185-25G 225185-5G
SIAL225185-1GEA 62.4 EUR
SIAL225185-1G SIAL225185-25G SIAL225185-5G
Cyclobutylamin, Sigma-Aldrich®
Cyclobutylamin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71.12 g/mol
Siedepunkt: 81.4
Dichte: 0.8328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001328
CAS-Nummer: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR