Dehydrated culture media, china blue lactose agar
Lieferant: Merck
22520-500G
SIAL22520-500GEA
200
EUR
SIAL22520-500G
Dehydrated culture media, china blue lactose agar
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
Selective medium for differentiating lactose fermenting and lactose non-fermenting microorganisms.