2,3-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

225339-10G
SIAL225339-10GEA 91 EUR
SIAL225339-10G
2,3-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Schmelzpunkt: 168,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002413
CAS-Nummer: 50-45-3
EINECS: 200-039-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR