1,4-Dichlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Nitro-2,5-dichlorbenzol, 2,5-Dichlor-1-nitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

225371-100G
SIAL225371-100GEA 35.1 EUR
SIAL225371-100G
1,4-Dichlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,704 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007074
CAS-Nummer: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR