2-Chlor-4,6-dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chlor-2,4-dinitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225428-100G
SIAL225428-100GEA 52.6 EUR
SIAL225428-100G
2-Chlor-4,6-dinitroanilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4,6-dinitroanilin
Formel: C₆H₄ClN₃O₄
Molecular Weight: 217,57 g/mol
Schmelzpunkt: 248 °C
MDL: MFCD00007147
CAS-Nummer: 3531-19-9
EINECS: 222-564-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III